Imprimer
Acide subérique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18800.0100 8.18800.0500
8.18800.0100EA 45.9 EUR
8.18800.0100 8.18800.0500
Acide subérique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide subérique
Formule: C₈H₁₄O₄
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 361
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004428
Numéro CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Indice Merck: 12,09031
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.6 g/l (20 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 229 - 231 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 210 °C
pH 3.2 (1.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms Suberic acid
Hill Formula C8H14O4
Chemical Formula HOOC(CH2)6COOH