Imprimer
Acide subérique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
A13963.22 A13963.0E A13963.36
A13963.22EA 41.4 EUR
A13963.22 A13963.0E A13963.36
Acide subérique ≥99%
Acide subérique
Purity: 99% CAS No.: 505-48-6 Molecular Formula: HO2C(CH2)6CO2H Formula Weight: 174.20 Flash Point: 203°(397°F) Melting Point: 141-144° Boiling Point: 230°/15mm Beilstein Reference: 1210161 Merck Reference: 14,8862 MDL No.: MFCD00004428
Formule: C₈H₁₄O₄
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 141…144 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (21 °C)
Point éclair: 203 °C (397 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004428
Numéro CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Indice Merck: 12,09031