Imprimer
Acide glutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 54.4 EUR
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
Acide glutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 302
Point de fusion: 98
Densité: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH