Imprimer
Acide glutarique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14595.14 A14595.22 A14595.36
A14595.14EA 30.4 EUR
A14595.14 A14595.22 A14595.36
Acide glutarique ≥99%
Acide glutarique
Purity: 99% CAS No.: 110-94-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 200°/20mm Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00004410
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 200 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 95…99 °C
Densité: 1,429
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Indice Merck: 14,4473