Imprimer
di-Sodium succinate hexahydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
8.20151.0100EA 27.7 EUR
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
di-Sodium succinate hexahydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Succinate de disodium hexahydraté
Formule: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Poids moléculaire: 270.14 g/mol
Point de fusion: 300
Densité: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149117
Numéro CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Indice Merck: 13,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 349 g/l (25 °C)
Melting Point 120 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 270.15 g/mol
pH 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)