Imprimer
Acide succinique, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00682.0250 1.00682.9025 1.00682.0500
1.00682.0250EA 82.8 EUR
1.00682.0250 1.00682.9025 1.00682.0500
Acide succinique, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: 182
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 206
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
Indice Merck: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C