Imprimer
Acide succinique ≥99%, Haute Pureté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid
0165-2.5KGEA 213 EUR
0165-2.5KG 0165-500G
Acide succinique ≥99%, Haute Pureté
Acide succinique
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 206
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Métaux lourds (en Pb) ≤0.001%
Point d‘ébullition 185 – 190 °C
Pureté > 99,0 %
Residus aprés combustion ≤0.025%