Imprimer
Acide succinique ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid
33272.36 33272.A3
33272.36EA 77.7 EUR
33272.36 33272.A3
Acide succinique ≥99.0% ACS
Acide succinique
Purity: 99.0% min CAS No.: 110-15-6 Molecular Formula: HO2CCH2CH2CO2H Formula Weight: 118.09 Flash Point: 206°(402°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.56 Melting Point: 186-188° Boiling Point: 235° Solubility: Soluble in water (increasing with temperature). Soluble in alcohol, methanol Beilstein Reference: 1754069 Merck Reference: 14,8869 MDL No.: MFCD00002789
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 186…188 °C
Densité: 1.56
Point éclair: 206 °C (402 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,8869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM