Acide succinique ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4-Butanedioic acid
Formule:
HOOCCH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 118.09 g/mol Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg) Point de fusion: 185…190 °C Point éclair: 206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002789 Numéro CAS: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 Indice Merck: 13,08953 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Melting point | 185.0 to 191.0°C |
Sulfated ash | ≤0.02 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |