Acide succinique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4-Butanedioic acid
Formule:
HOOCCH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 118.09 g/mol Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg) Point de fusion: 185…190 °C Point éclair: 206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002789 Numéro CAS: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 Indice Merck: 13,08953 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 190 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Fumaric and maleic acid | ≤1 % |