Acide malonique pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3-Propanedioic acid
Formule:
C₃H₄O₄ Poids moléculaire: 104.06 g/mol Point d'ébullition: 387 Point de fusion: 136 Densité: 1.669 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 172 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002707 Numéro CAS: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Indice Merck: 13,05732 |