Acide malonique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Propanedioic acid
Purity: 99%
CAS No.: 141-82-2
Molecular Formula: C3H4O4
Formula Weight: 104.06
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 132-136° dec.
Beilstein Reference: 1751370
Merck Reference: 14,5710
MDL No.: MFCD00002707
Formule:
C₃H₄O₄ Poids moléculaire: 104.06 g/mol Point d'ébullition: 387 Point de fusion: 132…136 °C (déc.) Densité: 1.62 Point éclair: 157 °C (314 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002707 Numéro CAS: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Indice Merck: 13,05732 |