Imprimer
Acide malonique ≥99.5%, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid
31715.22 31715.36
31715.22EA 53.5 EUR
31715.22 31715.36
Acide malonique ≥99.5%, qualité Réactif
Acide malonique
Formule: C₃H₄O₄
Poids moléculaire: 104.06 g/mol
Point d'ébullition: 387
Point de fusion: 132…136 °C (déc.)
Densité: 1.62
Point éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002707
Numéro CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Indice Merck: 14,5710