Imprimer
Acide sébacique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 186 EUR
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Acide sébacique 98%
Acide sébacique
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Poids moléculaire: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 294.4 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 131…134 °C
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Indice Merck: 12,08558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %