Imprimer
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide mercaptoacétique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00700.0100 1.00700.1000
1.00700.0100EA 129 EUR
1.00700.0100 1.00700.1000
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Formule: HSCH₂COOH
Poids moléculaire: 92.12 g/mol
Point d'ébullition: 96
Point de fusion: –16.5 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 130 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 126 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material