Imprimer
Acide glycolique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000 8.04104.9010 8.04104.9020 8.04104.9045 8.04104.9049 8.04104.9050
8.04104.0100EA 70.5 EUR
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000 8.04104.9010 8.04104.9020 8.04104.9045 8.04104.9049 8.04104.9050
Acide glycolique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Poids moléculaire: 76.05 g/mol
Point d'ébullition: 266
Point de fusion: 79…80 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04511
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material