Imprimer
Acide glycolique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22 A12511.36
A12511.22EA 75.3 EUR
A12511.22 A12511.36
Acide glycolique ≥98%
Acide glycolique
Purity: 98% CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.49 Appearance: White Odour: Unpleasant pH: 2 Melting Point: 74-80° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004312
Formule: C₂H₄O₃
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…80 °C
Densité: 1,49
Point éclair: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4498