Imprimer
Sarcosine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide N-méthylaminoacétique, H-Sar-OH, N-Méthylglycine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07666.0250 8.07666.9010
8.07666.0250EA 104 EUR
8.07666.0250 8.07666.9010
Sarcosine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Formule: C₃H₇NO₂
Poids moléculaire: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 63
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004279
Numéro CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Indice Merck: 12,08519
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1481 g/l (20°C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Hill Formula C3H7NO2
Chemical Formula CH3NHCH2COOH