Imprimer
Sarcosine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide N-méthylaminoacétique, H-Sar-OH, N-Méthylglycine
A14594.0E A14594.22 A14594.36
A14594.0EEA 536 EUR
A14594.0E A14594.22 A14594.36
Sarcosine ≥98%
Sarcosine
Purity: 98% CAS No.: 107-97-1 Molecular Formula: CH3NHCH2CO2H Formula Weight: 89.09 Odour: Odourless pH: 6.1 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 1699442 Merck Reference: 14,8373 MDL No.: MFCD00004279
Formule: C₃H₇NO₂
Poids moléculaire: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: ∼ 208 °C (déc.)
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004279
Numéro CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Indice Merck: 12,08519