L-Méthionine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 63-68-3
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1722294
Merck Reference: 14,5975
Optical Rotation: +23° (c=2 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063097
Formule:
C₅H₁₁NO₂S Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa) Densité: 1,373 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063097 Numéro CAS: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Indice Merck: 14,5975 |