Imprimer
D-Méthionine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(+)-Méthionine, D(+)-Méthionine, H-D-Met-OH
B21213.06 B21213.14 B21213.22
B21213.06EA 35.6 EUR
B21213.06 B21213.14 B21213.22
D-Méthionine ≥99%
D-Méthionine
Purity: 99% CAS No.: 348-67-4 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722293 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: -23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00002622
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149.21 g/mol
Point d'ébullition: 278
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002622
Numéro CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Indice Merck: 13,06004