Glycine 98, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OH, Acide aminoacétique
Formule:
NH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 75.07 g/mol Point d'ébullition: 181 Point de fusion: 83 Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 13,04504 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |