Glycine pour analyses, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
NH₂CH₂COOH Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa) Point de fusion: 83 °C Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 13,04504 |