Imprimer
Glycine 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Gly-OH, Acide aminoacétique
101194MEA 138 EUR
101194M 101196X 10119CU 10119FA
Glycine 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: 83
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Indice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99,5 %
IR Spectrum Passes test
pH (20°C; 5 %) 5.9 - 6.3
Résidu de calcination (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Ninhydrin-positive substances Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 70 ppm
NH₄ (Ammonium) Max. 0.02 %
SO₄(Sulfate) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm