Glycine 99,5 Dried, ultrapure_bioreagent Electrophoresis_LC_MolBiology, LC, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OH, Acide aminoacétique
Pour l'électrophorèse, la chromatographie en phase liquide et la biologie moléculaire.
- Analyse de lot sur étiquette
Formule:
NH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 75.07 g/mol Point d'ébullition: 181 Point de fusion: 83 Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 13,04504 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.5% |
Assay (C₂H₅NO₂) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) | ≥99.5 % |
Homogeneity by TLC | Passes Test |
Residue after Ignition | ≤0.10 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤0.2 % |
Readily Carbonizable Substances | Passes Test |
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm | ≤0.100 |
RNase Activity (None Detected) | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
Protease Activity (None Detected) | Passes Test |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |