Glycine 99 Biotechnology
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OH, Acide aminoacétique
Formule:
NH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 75.07 g/mol Point d'ébullition: 181 Point de fusion: 83 °C Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 13,04504 |
|
Résultats des tests de spécification
Abs. à 260nm (1M solution) | ≤0.1 |
Abs. à 280nm (1M solution | ≤0.1 |
Chlorure | <=0,01% |
DNase | non détecté |
Métaux lourds (en : Pb) | <=0,002% |
Perte à la dessiccation | <=0,2% |
pH (5%, eau) à 25 °C | 5,9 - 6,4 |
Protéases | non détecté |
Pureté | >=99% |
RNase | non détecté |
Solubilité (10%, eau) | Réussite |
Sulfate | <=0,05% |
Chromatographie sur couche mince (CCM) | Un point |