Imprimer
Glycine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Gly-OH, Acide aminoacétique
36435.30 36435.A1
36435.30EA 54.2 EUR
36435.30 36435.A1
Glycine ≥99%
Glycine
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: H2NCH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 1,595
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Indice Merck: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM