Imprimer
Acide 6-aminocaproïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 6-aminohexanoïque, H-Eahx-OH
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 25.9 EUR
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
Acide 6-aminocaproïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 6-aminocaproïque
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point d'ébullition: 257
Point de fusion: 127
Point éclair: 207
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Indice Merck: 13,00431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)