Acide 6-aminocaproïque 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 6-aminohexanoïque, H-Eahx-OH
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 131.17 g/mol Point d'ébullition: 257 Point de fusion: 210…212 °C Point éclair: 207 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008238 Numéro CAS: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Indice Merck: 13,00431 |