Acide 4-aminobutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
GABA, Acide γ-aminobutyrique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₉NO₂ Poids moléculaire: 103.12 g/mol Point d'ébullition: 248 Point de fusion: 202 Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008226 Numéro CAS: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Indice Merck: 13,00429 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 200 - 202 °C |
Molar Mass | 103.12 g/mol |