Imprimer
Manganèse (II) acétate, anhydre 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
B23708.0B B23708.18 B23708.30
B23708.0BEA 539 EUR
B23708.0B B23708.18 B23708.30
Manganèse (II) acétate, anhydre 98+%
Manganèse (II) acétate
Purity: 98+% CAS No.: 638-38-0 Molecular Formula: C4H6MnO4 Formula Weight: 173.03 Merck Reference: 14,5724 MDL No.: MFCD00013039
Formule: (H₃CCOO)₂Mn
Poids moléculaire: 173.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013039
Numéro CAS: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Indice Merck: 14,5724