Manganèse (II) acétate, anhydre 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(H₃CCOO)₂Mn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013039 Numéro CAS: 638-38-0 EINECS: 211-334-3 Indice Merck: 12,05763 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |