Imprimer
Mercure (II) acétate ≥98.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de mercure
12273.18 12273.30
12273.18EA 56.9 EUR
12273.18 12273.30
Mercure (II) acétate ≥98.0% ACS
Mercure (II) acétate
Purity: 98.0% min CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.28 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
Poids moléculaire: 318.68 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 3.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,5873