Imprimer
Mercure (II) acétate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de mercure
255650050 255651000 255650010
ACRO255650050EA 59.6 EUR
ACRO255650050 ACRO255651000 ACRO255650010
Mercure (II) acétate 99+%
Mercure (II) acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
Poids moléculaire: 318.68 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05898
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.02 % (substances not reducible with formic acid)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤4000 ppm