Argent (I) acétate, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 563-63-3
Molecular Formula: C2H3AgO2
Formula Weight: 166.92
Physical Form: Crystalline
Density: 3.26
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature
Merck Reference: 14,8505
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012446
Formule:
C₂H₃AgO₂ Point de fusion: Déc. Densité: 3,26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012446 Numéro CAS: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,8505 |