Imprimer
Cuivre (II) acétate, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de cuivre
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
B23615.14EA 86 EUR
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
Cuivre (II) acétate, anhydre 98%
Cuivre (II) acétate
Purity: 98% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: C4H6CuO4 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formule: CuCH₃CO₂
Poids moléculaire: 181.64 g/mol
Point d'ébullition: 240
Point de fusion: 115
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008690
Numéro CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,2624