Imprimer
Cuivre (II) acétate, anhydre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de cuivre
19417.14 19417.22 19417.36
19417.14EA 134 EUR
19417.14 19417.22 19417.36
Cuivre (II) acétate, anhydre
Cuivre (II) acétate
CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formule: CuCH₃CO₂
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008690
Numéro CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2624