N-Lauroylsarcosinate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Poids moléculaire: 293.38 g/mol Point de fusion: 45…47 °C Point éclair: >150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042728 Numéro CAS: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,04379 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 45 - 47 °C |
Molar Mass | 293.38 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Flash Point |
|
pH | 8 (30 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate |
Hill Formula | C15H28NNaO3 |
Chemical Formula | CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa |