Triacétate d'antimoine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Anitmoine (III) acétate
Purity: 97%
CAS No.: 6923-52-0
Molecular Formula: Sb(OOCCH3)3
Formula Weight: 298.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014974
Formule:
(H₃CCOO)₃Sb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014974 Numéro CAS: 6923-52-0 EINECS: 230-043-2 UN: 1549 ADR: 6.1,III |