Imprimer
Ammonium formiate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Formiate d'ammonium
MQ100
70221-100G-F 70221-25G-F
70221-100G-FEA 387 EUR
70221-100G-F 70221-25G-F
Ammonium formiate, Supelco®
Ammonium formiate
Formule: HCO₂NH₄
Poids moléculaire: 63.06 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Indice Merck: 13,00525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6624d7371e0dbb4d2a675f6211caf050977b7a&vid=c400f3c8a2a85a24a5d388a2dcd7dc61f129690a&prid=web&clid=SAPDAM