Imprimer
Ammonium formiate, Wasser_3 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Formiate d'ammonium
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 78.7 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Ammonium formiate, Wasser_3 97%
Ammonium formiate
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Formule: HCO₂NH₄
Poids moléculaire: 63.06 g/mol
Point de fusion: ∼116 °C
Densité: 1.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Indice Merck: 14,523