Imprimer
Ammonium formiate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 98.4 EUR
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Ammonium formiate 97%
Ammonium formiate
Formule: HCO₂NH₄
Point de fusion: 115…120 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Indice Merck: 13,00525
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %