Imprimer
Calcium propionate hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14994.0E A14994.36
A14994.0EEA 113 EUR
A14994.0E A14994.36
Calcium propionate hydrate 97%
Calcium propionate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 4075-81-4 Molecular Formula: (CH3CH2COO)2Ca.xH2O Formula Weight: 186.22(anhy) Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1698 MDL No.: MFCD00167354
Formule: (CH₃CH₂COO)₂Ca·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167354
Numéro CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Indice Merck: 14,1698