Imprimer
Magnésium stéarate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 96.2 EUR
A16244.0B A16244.30
Magnésium stéarate
Magnésium stéarate
CAS No.: 557-04-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Formula Weight: 591.27 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00036391
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Point de fusion: 148…152 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Indice Merck: 14,5690