Imprimer
Sodium caprylate, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
8.17081.9025EA 0 EUR
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
Sodium caprylate, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Octanoate de sodium
Formule: C₈H₁₅NaO₂
Point de fusion: 225…355 °C
Densité: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058511
Numéro CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5