Lithium stéarate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 4485-12-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li
Formula Weight: 290.41
Physical Form: Powder
Melting Point: 220°
MDL No.: MFCD00042032
Formule:
C₁₈H₃₅LiO₂ Point de fusion: 220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042032 Numéro CAS: 4485-12-5 EINECS: 224-772-5 |