Imprimer
Sodium formiate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 139 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Sodium formiate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Point de fusion: 257,31 °C
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Indice Merck: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)