Sodium formiate 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium formiate
Purity: 98%
CAS No.: 141-53-7
Molecular Formula: HCO2Na
Formula Weight: 68.01
Melting Point: 259-262°
Beilstein Reference: 3595134
Merck Reference: 14,8621
MDL No.: MFCD00013101
Formule:
HCO₂Na Poids moléculaire: 68.01 g/mol Point de fusion: 259…262 °C Densité: 1.92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013101 Numéro CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Indice Merck: 13,08694 |