Imprimer
Sodium acétate, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acétate de sodium
MQ300
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
1.06268.0250EA 72.4 EUR
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
Sodium acétate, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Poids moléculaire: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Densité: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Indice Merck: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C