Imprimer
Sodium acétate, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid sodium salt
MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 360 EUR
1.06264.0050 1.06264.0500
Sodium acétate, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Sodium acetate
Formule: H₃CCOONa
Poids moléculaire: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Densité: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C (closed cup)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Indice Merck: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C